スキップする
N-034
Norcocaine-d3 hydrochloride
100 μg/mL in acetonitrile (as free base), ampule of 1 mL, certified reference material, Cerilliant®
別名:
Norcocaine-D3 HCl solution
ログインで組織・契約価格をご覧ください。
サイズを選択してください
表示を変更する
サイズ/SKU在庫状況単価
1 mL
カートの在庫状況を確認する
¥35,700
この商品について
実験式(ヒル表記法):
C16D3H16NO4 · HCl
CAS番号:
分子量:
328.81
UNSPSC Code:
41116107
EC Number:
200-835-2
NACRES:
NA.24
¥35,700
カートの在庫状況を確認する
​
特注のご依頼
テクニカルサービス
お困りのことがあれば、経験豊富なテクニカルサービスチームがお客様をサポートします。
お手伝いします
grade
certified reference material
Quality Segment
form
liquid
feature
Snap-N-Spike®/Snap-N-Shoot®
packaging
ampule of 1 mL
manufacturer/tradename
Cerilliant®
concentration
100 μg/mL in acetonitrile (as free base)
technique(s)
gas chromatography (GC): suitable, liquid chromatography (LC): suitable
application(s)
forensics and toxicology
format
single component solution
storage temp.
−20°C
SMILES string
Cl.N1[C@H]2[C@@H]([C@H](C[C@H]1CC2)OC(=O)c3ccccc3)C(=O)OC([2H])([2H])[2H]
InChI
1S/C16H19NO4.ClH/c1-20-16(19)14-12-8-7-11(17-12)9-13(14)21-15(18)10-5-3-2-4-6-10;/h2-6,11-14,17H,7-9H2,1H3;1H/t11-,12-,13+,14+;/m1./s1/i1D3;
InChI key
RIPPXFWUYXTRNJ-VZIVHUHSSA-N
General description
Norcocaine is a pharmacologically active urinary metabolite of the popular recreation drug cocaine. Cocaine is a central nervous system stimulant with appetite suppressant and topical anesthetic properties. This stable-labeled internal standard is suitable for isotope dilution methods for cocaine testing in urine by GC/MS or LC/MS for clinical toxicology, urine drug testing, or forensic analysis.
Legal Information
CERILLIANT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Snap-N-Shoot is a registered trademark of Cerilliant Corporation
Snap-N-Spike is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Supply conditions do not apply to the regions and states of Brazil: North, Northeast, Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, and Rio Grande do Sul.
ピクトグラム
FlameExclamation mark
注意喚起語
Danger
ハザードコード
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2
保管分類
3 - Flammable liquids
一体何が起きているの?
WGK 2
引火点 (F)
35.6 °F - closed cup
引火点(°C)
2 °C - closed cup
適用法令
Deleterious substance
pdsc
Group 4: Flammable liquids + Type 1 petroleums + Hazardous rank II + Water insoluble liquid
fsl
Substances Subject to be Indicated Names
ishl_indicated
Substances Subject to be Notified Names
ishl_notified
N-034-CC: + N-034-1ML:4548173369198
jan
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
グローバルトレードアイテム番号
カタログ番号GTIN
N-034-1ML04061834081555