Merck
E-002
Supelco
Ecgonine methyl ester-D3 solution
100 μg/mL in acetonitrile, ampule of 1 mL, certified reference material, Cerilliant®
別名:
Ecgonine methyl ester-d3
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C10H14D3NO3
CAS番号:
分子量:
202.27
UNSPSCコード:
41116107
NACRES:
NA.24
グレード
certified reference material
品質水準
形状
liquid
特徴
Snap-N-Spike®/Snap-N-Shoot®
包装
ampule of 1 mL
メーカー/製品名
Cerilliant®
drug control
Narcotic Licence Schedule A (Switzerland); estupefaciente (Spain); Decreto Lei 15/93: Tabela IB (Portugal)
濃度
100 μg/mL in acetonitrile
テクニック
gas chromatography (GC): suitable
liquid chromatography (LC): suitable
アプリケーション
forensics and toxicology
フォーマット
single component solution
保管温度
−20°C
詳細
Ecgonine methyl ester is a major urinary metabolite of cocaine, a popular illicit drug well known as "crack" or the free base form of cocaine that can be smoked. This stable-labeled internal standard is suitable for use in cocaine testing or isotope dilution methods for GC/MS or LC/MS applications in urine drug testing, clinical toxicology or forensic analysis.
アプリケーション
  • Refinement of cocaine metabolite analysis: Ecgonine methyl ester-D₃ is used as a deuterated internal standard to spike urine, plasma, or serum in a method developed for the quantitation of cocaine and its metabolites in urine and blood using gas chromatography-mass spectrometry (GC-MS (Fleming et al., 2010).
法的情報
CERILLIANT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Snap-N-Shoot is a registered trademark of Cerilliant Corporation
Snap-N-Spike is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
関連製品
製品番号
詳細
価格
ピクトグラム
FlameExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
引火点(°F)
35.6 °F - closed cup
引火点(℃)
2 °C - closed cup
適用法令
毒物及び劇物取締法
劇物
消防法
第4類:引火性液体
第一石油類
危険等級II
非水溶性液体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
E-002-CC:
E-002-1ML:
試験成績書(COA)