安全性情報
M-181
Supelco
Meprobamate-D3 solution
100 μg/mL in methanol, ampule of 1 mL, certified reference material, Cerilliant®
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
1 ML
¥20,400
¥20,400
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
1 ML
¥20,400
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C9H15D3N2O4
CAS番号:
分子量:
221.27
EC Number:
UNSPSCコード:
41116107
NACRES:
NA.24
¥20,400
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
グレード
certified reference material
品質水準
フォーム
liquid
特徴
(Snap-N-Spike®)
包装
ampule of 1 mL
メーカー/製品名
Cerilliant®
drug control
Narcotic Licence Schedule B (Switzerland); psicótropo (Spain); Decreto Lei 15/93: Tabela IV (Portugal)
濃度
100 μg/mL in methanol
テクニック
gas chromatography (GC): suitable
liquid chromatography (LC): suitable
アプリケーション
clinical testing
フォーマット
single component solution
保管温度
−20°C
関連するカテゴリー
詳細
This internal standard is suitable for meprobamate testing or isotope dilution methods by LC/MS or GC/MS for clinical toxicology, forensic analysis, pain prescription monitoring, or urine drug testing applications.. Marketed under the trade names Milltown, Meprospan, and Equanil, meprobamate is a minor tranquilizer used for the treatment of anxiety and muscle spasms.
法的情報
CERILLIANT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Snap-N-Spike is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
ピクトグラム
FlameSkull and crossbonesHealth hazard
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
引火点(°F)
49.5 °F
引火点(℃)
9.7 °C
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
アルコール類
危険等級II
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
M-181-CC:
M-181-1ML:
M-181-CHK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)