Merck
D-088
Supelco
N-Desmethylcyclobenzaprine hydrochloride solution
1.0 mg/mL in methanol (as free base), ampule of 1 mL, certified reference material, Cerilliant®
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
1 ML
¥21,500
¥21,500
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
1 ML
¥21,500
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C19H19N · HCl
CAS番号:
分子量:
297.82
MDL番号:
UNSPSCコード:
41116107
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.24
¥21,500
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
グレード
certified reference material
品質水準
フォーム
liquid
特徴
(Snap-N-Spike®)
包装
ampule of 1 mL
メーカー/製品名
Cerilliant®
濃度
1.0 mg/mL in methanol (as free base)
テクニック
gas chromatography (GC): suitable
liquid chromatography (LC): suitable
アプリケーション
clinical testing
フォーマット
single component solution
保管温度
−20°C
SMILES記法
CNCCC=C1C2=C(C=CC=C2)C=CC3=C1C=CC=C3.Cl
InChI
1S/C19H19N.ClH/c1-20-14-6-11-19-17-9-4-2-7-15(17)12-13-16-8-3-5-10-18(16)19;/h2-5,7-13,20H,6,14H2,1H3;1H
InChI Key
UZMPCPFDZYTEJG-UHFFFAOYSA-N
関連するカテゴリー
詳細
A certified Snap-N-Spike® Solution suitable for cyclobenzaprine testing methods by GC/MS or LC/MS for applications in pain prescription monitoring, forensic analysis, urine drug testing, or clinical toxicology. Also known as norcyclobenzaprine, N-desmethylcyclobenzaprine is the major urinary metabolite of the skeletal muscle relaxant cyclobenzaprine. Cyclobenzaprine, sold under trade names Flexeril®, Fexmid®, and Amrix®, is used to relieve skeletal muscle spasms and associated pain from acute musculoskeletal conditions.
法的情報
Amrix is a registered trademark of Ivax International GMBH LLC
CERILLIANT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Fexmid is a registered trademark of Shionogi Inc.
Flexeril is a registered trademark of ALZA Corporation
Snap-N-Spike is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
ピクトグラム
FlameSkull and crossbonesHealth hazardEnvironment
シグナルワード
Danger
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Chronic 2 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
ターゲットの組織
Eyes
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
引火点(°F)
49.5 °F
引火点(℃)
9.7 °C
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
アルコール類
危険等級II
Jan Code
D-088-CHK:
D-088-CC:
D-088-1ML:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)