Merck
C-114
Supelco
Cyclobenzaprine-D3 hydrochloride solution
100 μg/mL in methanol (as free base), ampule of 1 mL, certified reference material, Cerilliant®
別名:
Cyclobenzaprine-D3 hydrochloride
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
1 ML
¥25,400
¥25,400
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
1 ML
¥25,400
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C20H18ND3HCl
CAS番号:
分子量:
314.87
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
41116107
NACRES:
NA.24
¥25,400
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
グレード
certified reference material
品質水準
フォーム
liquid
特徴
Snap-N-Spike®/Snap-N-Shoot®
包装
ampule of 1 mL
メーカー/製品名
Cerilliant®
濃度
100 μg/mL in methanol (as free base)
テクニック
gas chromatography (GC): suitable
liquid chromatography (LC): suitable
アプリケーション
clinical testing
フォーマット
single component solution
保管温度
−20°C
SMILES記法
Cl.N(CCC=C1c2c(cccc2)C=Cc3c1cccc3)(C([2H])([2H])[2H])C
InChI
1S/C20H21N.ClH/c1-21(2)15-7-12-20-18-10-5-3-8-16(18)13-14-17-9-4-6-11-19(17)20;/h3-6,8-14H,7,15H2,1-2H3;1H/i1D3;
InChI Key
VXEAYBOGHINOKW-NIIDSAIPSA-N
関連するカテゴリー
詳細
Cyclobenzaprine is a muscle relaxant sold under the trade name Flexeril® used to relieve skeletal muscle spasms and associated pain from acute musculoskeletal conditions. This internal standard is suitable for numerous GC/MS and LC/MS applications from clinical toxicology testing and forensic analysis to urine drug testing, pain prescription monitoring and isotope dilution methods.
法的情報
CERILLIANT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Flexeril is a registered trademark of ALZA Corporation
Snap-N-Shoot is a registered trademark of Cerilliant Corporation
Snap-N-Spike is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
ピクトグラム
FlameSkull and crossbonesHealth hazard
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
ターゲットの組織
Eyes
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
引火点(°F)
49.5 °F - closed cup
引火点(℃)
9.7 °C - closed cup
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
アルコール類
危険等級II
Jan Code
C-114-1ML:
C-114-CC:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)