Merck
D-071
Supelco
デキストロメトルファン-D3 溶液
100 μg/mL in methanol, ampule of 1 mL, certified reference material, Cerilliant®
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C18H22D3NO
CAS番号:
分子量:
274.42
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
41116107
NACRES:
NA.24
製品D-071は現在お客様の国では販売されていません。 製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)
グレード
certified reference material
品質水準
フォーム
liquid
特徴
Snap-N-Spike®/Snap-N-Shoot®
包装
ampule of 1 mL
メーカー/製品名
Cerilliant®
濃度
100 μg/mL in methanol
テクニック
gas chromatography (GC): suitable
liquid chromatography (LC): suitable
アプリケーション
forensics and toxicology
フォーマット
single component solution
保管温度
−20°C
SMILES記法
[2H]C([2H])([2H])N1CC[C@@]23CCCC[C@@H]2[C@@H]1Cc4ccc(OC)cc34
InChI
1S/C18H25NO/c1-19-10-9-18-8-4-3-5-15(18)17(19)11-13-6-7-14(20-2)12-16(13)18/h6-7,12,15,17H,3-5,8-11H2,1-2H3/t15-,17+,18+/m1/s1/i1D3
InChI Key
MKXZASYAUGDDCJ-GQJJTUARSA-N
詳細
デキストロメトルファンは、DXMまたはDMとしても知られ、快楽を得るための違法ドラッグや幻覚剤としても使われるアヘン鎮咳薬です。この安定な標識内部標準は、臨床中毒学、尿薬物試験および法医学的分析から疼痛管理検査および同位元素希釈法までの多数のGC/MSおよびLC/MS用途に適しています。
法的情報
CERILLIANT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Snap-N-Shoot is a registered trademark of Cerilliant Corporation
Snap-N-Spike is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
ピクトグラム
FlameSkull and crossbonesHealth hazard
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
ターゲットの組織
Eyes,Central nervous system
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
引火点(°F)
49.5 °F - closed cup
引火点(℃)
9.7 °C - closed cup
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
アルコール類
危険等級II
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
D-071-1ML:4548173316796
D-071-CC:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)