Merck
D-069
Supelco
Desmethylolanzapine dihydrochloride solution
1.0 mg/mL in acetonitrile: water (1:1) (as free base), ampule of 1 mL, certified reference material, Cerilliant®
別名:
Desmethylolanzapine dihydrochloride solution
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
1 ML
¥28,500
¥28,500
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
1 ML
¥28,500
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C16H18N4S · H2Cl2
CAS番号:
分子量:
371.33
MDL番号:
UNSPSCコード:
41116107
NACRES:
NA.24
¥28,500
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
グレード
certified reference material
品質水準
フォーム
liquid
特徴
Snap-N-Spike®/Snap-N-Shoot®
包装
ampule of 1 mL
メーカー/製品名
Cerilliant®
濃度
1.0 mg/mL in acetonitrile: water (1:1) (as free base)
テクニック
gas chromatography (GC): suitable
liquid chromatography (LC): suitable
アプリケーション
clinical testing
フォーマット
single component solution
保管温度
−20°C
SMILES記法
CC1=CC2=C(S1)NC3=C(C=CC=C3)N=C2N4CCNCC4.[H]Cl.[H]Cl
InChI
1S/C16H18N4S/c1-11-10-12-15(20-8-6-17-7-9-20)18-13-4-2-3-5-14(13)19-16(12)21-11/h2-5,10,17,19H,6-9H2,1H3
InChI Key
FHPIXVHJEIZKJW-UHFFFAOYSA-N
関連するカテゴリー
詳細
Desmethylolanzapine is the primary metabolite of olanzapine, marketed as the atypical antipsychotic Zyprexa®for the treatment of schizophrenia and bipolar disorder. This new certified solution standard is suitable for use in LC or GC applications including clinical toxicology analysis, forensic testing, or therapeutic drug monitoring.
法的情報
CERILLIANT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Snap-N-Shoot is a registered trademark of Cerilliant Corporation
Snap-N-Spike is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Zyprexa is a registered trademark of Eli Lilly and Co.
ピクトグラム
FlameExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
引火点(°F)
42.8 °F - closed cup
引火点(℃)
6 °C - closed cup
適用法令
毒物及び劇物取締法
劇物
消防法
第4類:引火性液体
第一石油類
危険等級II
非水溶性液体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
D-069-CC:
D-069-1ML:4548173907574
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)