表示を変更する
| サイズ/SKU | 在庫状況 | 単価 |
|---|---|---|
1 mL | 出荷予測2026年10月26日from市川市大町368 | ¥52,900 |
この商品について
実験式(ヒル表記法):
C17H17ClN4
CAS番号:
分子量:
312.80
UNSPSC Code:
41116107
MDL number:
NACRES:
NA.24
EC Number:
200-659-6
eCl@ss:
25140904
grade
certified reference material
Quality Segment
form
liquid
feature
Snap-N-Spike®/Snap-N-Shoot®
packaging
ampule of 1 mL
manufacturer/tradename
Cerilliant®
concentration
1.0 mg/mL in methanol
technique(s)
gas chromatography (GC): suitable, liquid chromatography (LC): suitable
application(s)
clinical testing
format
single component solution
shipped in
wet ice
storage temp.
−20°C
SMILES string
Clc1ccc2Nc3ccccc3C(=Nc2c1)N4CCNCC4
InChI
1S/C17H17ClN4/c18-12-5-6-15-16(11-12)21-17(22-9-7-19-8-10-22)13-3-1-2-4-14(13)20-15/h1-6,11,19-20H,7-10H2
InChI key
JNNOSTQEZICQQP-UHFFFAOYSA-N
General description
N-デスメチルクロザピンは、統合失調症を治療する非定型抗精神病薬であるクロザピンの活性代謝産物です。クロザピンはClozarilという商標で販売されており、®米国ではFrazaCloとして販売されています。 この認証済みのSnap-N-Spike®溶液は、尿中薬物検査、臨床毒性検査、法医学分析、およびLC-MS/MSまたはGC/MSによる臨床モニタリングに適しています。
Other Notes
Legal Information
CERILLIANT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Clozaril is a registered trademark of Sandoz, Inc.
Snap-N-Shoot is a registered trademark of Cerilliant Corporation
Snap-N-Spike is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Supply conditions do not apply to the regions and states of Brazil: North, Northeast, Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, and Rio Grande do Sul.
注意喚起語
Danger
ハザードコード
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
標的臓器
Eyes
保管分類
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
引火点 (F)
49.5 °F - closed cup
引火点(°C)
9.7 °C - closed cup
適用法令
第4類:引火性液体 + アルコール類 + 危険等級II
fsl
D-048-1ML:4548173961637
jan