表示を変更する
| あなたへ/カタログ番号 | 在庫状況 | 単価 |
|---|
この商品について
UNSPSC Code:
12352203
NACRES:
NA.41
eCl@ss:
32160702
Clone:
polyclonal
Species reactivity:
human, mouse
Application:
WB
Citations:
19
この製品は、Merck Milliporeウェブサイトでのみ注文できます。
biological source
rabbit
Quality Segment
antibody form
purified antibody
antibody product type
primary antibodies
clone
polyclonal
species reactivity
human, mouse
manufacturer/tradename
Upstate®
technique(s)
western blot: suitable
isotype
IgG
shipped in
dry ice
target post-translational modification
unmodified
General description
対称性ジメチルアルギニン(sDMA)は、アルギニンメチル化という翻訳後修飾の生成物です。sDMAは、非対称性ジメチルアルギニンの構造異性体です。
約16 kDa
Immunogen
核内低分子リボ核タンパク質SmD3のアミノ酸99-119に相当するペプチド
Application
抗ジメチル-アルギニン抗体、対称性(SYM11)は、以下に使用されています:
- 共免疫沈降(co-IP)
- ウェスタンブロッティング
- 免疫沈降
Biochem/physiol Actions
対称性ジメチルアルギニン(sDMA)は、アルギニン輸送の競合体であり、腎排せつによって除去されます。sDMAは、糸球体ろ過率(GFR)の推定値および冠動脈疾患(CAD)の重症度を示すためのマーカーとして機能します。sDMAの上昇は、循環器疾患のリスクおよび死亡率と関連があります。また、慢性腎疾患の早期検出に役立つ可能性もあります。sDMAは、腎機能の内因性マーカーとして機能します。sDMAは、腫瘍形成と関連があります。
約16 kDaのSmD3、および対称的にジメチル化されたアルギニンを含むその他のタンパク質
Physical form
フォーマット:精製
Analysis Note
Jurkat細胞由来のRIPAライセートのイムノブロットで常に評価されています。
コントロール
ポジティブ抗原コントロール:カタログ番号:12-303、Jurkat細胞ライセート。
ポジティブ抗原コントロール:カタログ番号:12-303、Jurkat細胞ライセート。
Legal Information
UPSTATE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
1 of 1
当該品目 | |||
|---|---|---|---|
| biological source rabbit | biological source rabbit | biological source rabbit | biological source rabbit |
| clone polyclonal | clone polyclonal | clone polyclonal | clone polyclonal |
| species reactivity human, mouse | species reactivity mouse, human | species reactivity human, mouse | species reactivity mouse |
| antibody form purified antibody | antibody form serum | antibody form serum | antibody form serum |
| technique(s) western blot: suitable | technique(s) immunocytochemistry: suitable, immunoprecipitation (IP): suitable, western blot: suitable | technique(s) western blot: suitable | technique(s) western blot: suitable |
| shipped in dry ice | shipped in dry ice | shipped in wet ice | shipped in wet ice |
Still not finding the right product?
製品選択ツール}で選択肢を絞り込んでください。
保管分類
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 1
適用法令
07-413:
jan