A-145
Acylcarnitines Mix 3 (C8:1,C10:1,C12:1,C14:1,C14:2,C16:1,C18:1,C18:2) solution
100-200 μg/mL (Methanol:1% aqueous formic acid (90:10) (v/v)), certified reference material, ampule of 1 mL, Cerilliant®
サイズを選択してください
About This Item
おすすめの製品
グレード
certified reference material
品質水準
特徴
Snap-N-Spike®/Snap-N-Shoot®
組成
trans-2-decenoyl-L-carnitine, 100 μg/mL
trans-2-dodecenoyl-L-carnitine, 100 μg/mL
trans-2-hexadecenoyl-L-carnitine, 100 μg/mL
cis,cis-9,12-octadecadienoyl-L-carnitine, 100 μg/mL
trans-2-octenoyl-L-carnitine, 100 μg/mL
oleoyl-L-carnitine, 200 μg/mL
cis,cis-5,8-tetradecandienoyl-L-carnitine, 100 μg/mL
trans-2-tetradecenoyl-L-carnitine, 100 μg/mL
包装
ampule of 1 mL
メーカー/製品名
Cerilliant®
濃度
100-200 μg/mL (Methanol:1% aqueous formic acid (90:10) (v/v))
フォーマット
multi-component solution
保管温度
−70°C
法的情報
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
ターゲットの組織
Eyes,Central nervous system
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
引火点(°F)
49.5 °F - closed cup
引火点(℃)
9.7 °C - closed cup
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第一石油類
危険等級II
非水溶性液体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
A-145-1ML:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
資料
In this article we provide a complete workflow of quantification and identification of acylcarnitines in dried blood spots (DBS) using stable isotope-labeled (SIL) acylcarnitines CRMs by FIA-MS/MS.