Merck
52437
Supelco
Acetyl-L-carnitine-(N-methyl-d3)
analytical standard
別名:
(2R)-2-(Acetyloxy)-3-carboxy-N,N-dimethyl-N-(methyl-d3)-1-propanaminium inner salt, L-Carnitine-(methyl-d3) acetyl ester
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
10 MG
¥95,200
¥95,200
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
10 MG
¥95,200
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C9D3H14NO4
CAS番号:
分子量:
206.25
MDL番号:
UNSPSCコード:
41116107
NACRES:
NA.24
¥95,200
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
グレード
analytical standard
アッセイ
≥97.0% (TLC)
光学活性
[α]/D -22±2°, c = 0.1 in H2O
シェルフライフ
limited shelf life, expiry date on the label
標識化の程度
≥99.0%
アプリケーション
clinical testing
フォーマット
neat
保管温度
−20°C
SMILES記法
[N+](C[C@H](OC(=O)C)CC(=O)[O-])(C([2H])([2H])[2H])(C)C
InChI
1S/C9H17NO4/c1-7(11)14-8(5-9(12)13)6-10(2,3)4/h8H,5-6H2,1-4H3/t8-/m1/s1/i2D3
InChI Key
RDHQFKQIGNGIED-FPUGOENOSA-N
WGK
WGK 3
Not applicable
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)