Merck
A-121
Supelco
アミトリプチリン-d3 塩酸塩 溶液
1.0 mg/mL in methanol (as free base), ampule of 1 mL, certified reference material, Cerilliant®
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C20D3H21ClN
CAS番号:
分子量:
316.88
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
41116107
NACRES:
NA.24
グレード
certified reference material
品質水準
フォーム
liquid
特徴
(Snap-N-Spike®)
包装
ampule of 1 mL
メーカー/製品名
Cerilliant®
濃度
1.0 mg/mL in methanol (as free base)
テクニック
gas chromatography (GC): suitable
liquid chromatography (LC): suitable
アプリケーション
clinical testing
フォーマット
single component solution
保管温度
−20°C
SMILES記法
Cl.N(CCC=C1c2c(cccc2)CCc3c1cccc3)(C([2H])([2H])[2H])C
InChI
1S/C20H23N.ClH/c1-21(2)15-7-12-20-18-10-5-3-8-16(18)13-14-17-9-4-6-11-19(17)20;/h3-6,8-12H,7,13-15H2,1-2H3;1H/i1D3;
InChI Key
KFYRPLNVJVHZGT-NIIDSAIPSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
エラビル、トリプチゾール、またはラロキシルなどの販売名で市販されているアミトリプチリンは、大うつ病および神経障害性疼痛の治療に使用される三環系抗うつ薬です。この認定されたSnap-N-Spike®(スナップ-N-スパイク)溶液は、臨床毒物学、法医学分析、尿中薬物検査、同位体希釈法、または薬剤投与モニタリング用途において、LC/MSまたはGC/MSによるアミトリプチリン定量のための内部標準として適しています。
法的情報
CERILLIANT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Snap-N-Spike is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
ピクトグラム
FlameSkull and crossbonesHealth hazard
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
ターゲットの組織
Eyes,Central nervous system
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
引火点(°F)
49.5 °F - closed cup
引火点(℃)
9.7 °C - closed cup
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
アルコール類
危険等級II
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
A-121-1ML:4548173358123
A-121-CC:
A-121-CHK:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
資料
Analysis of 20 pharmaceutical compounds in calf serum using Supel™ Swift HLB SPE cartridge for cleanup and LC-MS determination and another commercially available HLB cartridge for comparison.