アッセイ
≥98% (CP)
形状
powder
テクニック
mass spectrometry (MS): suitable
保管温度
−20°C
SMILES記法
C[C@]12CC[C@@H](O)C[C@H]1CC[C@H]3[C@@H]4CC[C@H](C(=O)CO)[C@@]45C[C@H](O[C@@H]5O)[C@H]23
InChI
1S/C21H32O5/c1-20-7-6-12(23)8-11(20)2-3-13-14-4-5-15(16(24)10-22)21(14)9-17(18(13)20)26-19(21)25/h11-15,17-19,22-23,25H,2-10H2,1H3/t11-,12-,13+,14+,15-,17+,18-,19+,20+,21-/m1/s1
InChI Key
JDEYOKPHRJVBQO-BMDKAXIVSA-N
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Skin Sens. 1
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
750026-5MG-PW:
750026-BULK:
750026-5MG:
750026-VAR:
750026-1MG-PW:
750026-1MG:
試験成績書(COA)