フォーム
solution
包装
pkg of 1 × 1 mL (LM6004-1EA)
メーカー/製品名
Avanti Research™ - A Croda Brand LM6004
濃度
~10 μg/mL (Refer to C of A for lot specific concentration. )
アプリケーション
lipidomics
metabolomics
輸送温度
dry ice
保管温度
−20°C
シグナルワード
Danger
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Chronic 3 - Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 2 - STOT SE 1 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Central nervous system, Eyes
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
適用法令
PRTR
第一種指定化学物質
消防法
第4類:引火性液体
第一石油類
危険等級II
非水溶性液体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
LM6004-1EA:4548174019245
LM6004-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)