包装
pkg of 1 × 10 mg (999994P-10mg)
メーカー/製品名
Avanti Research™ - A Croda Brand 999994P
脂質タイプ
cardiolipins
phospholipids
輸送温度
dry ice
保管温度
−20°C
SMILES記法
[O-]P(OCC[N+](C)(C)C)(OC[C@]([H])(OCCCCCCCCCCCC)COCCCCCCCCCCCC)=O
関連するカテゴリー
詳細
アプリケーション
生物化学的/生理学的作用
WGK
WGK 3
適用法令
Jan Code
999994P-VAR:
999994P-BULK:
999994P-10MG:
試験成績書(COA)
資料
The critical micelle concentration (CMC) can be approximately defined as the lipid monomer concentration at which appreciable amounts (>5% of total) of micellar aggregates first begin to appear in the equilibrium: nM1<=>Mn