安全性情報
900127E
Avanti
14(15) EET
Avanti Research - A Croda Brand, ethanol solution
別名:
(±)14(15)-epoxy-5Z,8Z,11Z-eicosatrienoic acid
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
500 μG
¥40,920
¥40,920
出荷予定日2025年5月28日
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
500 μG
¥40,920
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C20H32O3
CAS番号:
分子量:
320.47
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352211
NACRES:
NA.25
¥40,920
出荷予定日2025年5月28日
バルクの問い合わせ
アッセイ
99% (TLC)
フォーム
ethanol solution
包装
pkg of 1 × 500 μg (900127E-500UG)
メーカー/製品名
Avanti Research - A Croda Brand
濃度
500 μg/mL (900127E-500UG)
脂質タイプ
neutral glycerides
輸送温度
dry ice
保管温度
−20°C
SMILES記法
O1C(C1C\C=C/C\C=C/C\C=C/CCCC(=O)O)CCCCC
InChI Key
JBSCUHKPLGKXKH-ILYOTBPNSA-N
詳細
Epoxytrienoic acid (EET) is produced from arachidonic acid. 14(15) EET is an EET, which is produced by five cytochrome P450 (CYP) epoxygenases. It is a regioisomer of EET synthesized in mammalian tissues.[1]
生物化学的/生理学的作用
Epoxytrienoic acid (EET) plays a role as lipid mediator in the renal and cardiovascular systems. 14(15) EET activates many signal transduction pathways by binding to the membrane receptors.[1] It possesses vasoactive properties.[2]
包装
2ML Amber Glass Sealed Ampule (900127E-500UG)
法的情報
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
ピクトグラム
FlameExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
引火点(°F)
55.4 °F
引火点(℃)
13 °C
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
アルコール類
危険等級II
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
900127E-500UG:4548173371818
900127E-VAR:
900127E-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Cytochrome P450 epoxygenase pathway of polyunsaturated fatty acid metabolism
Spector A A and Kim H Y
Biochimica et Biophysica Acta - Molecular and Cell Biology of Lipids, 1851(4), 356-365 (2015)
Cytochrome P450 and arachidonic acid bioactivation: molecular and functional properties of the arachidonate monooxygenase
Capdevila J H, et al.
Journal of Lipid Research, 41(2), 163-181 (2000)
Meijing Liu et al.
Antioxidants & redox signaling, 33(2), 87-116 (2020-02-11)
Aims: Acetaminophen (APAP) overdose leads to acute liver injury by inducing hepatic mitochondrial oxidative stress and inflammation. However, the