Merck
878123C
Avanti
C16-20:5 PC
Avanti Research - A Croda Brand 878123C
別名:
1-O-hexadecyl-2-(5Z,8Z,11Z,14Z,17Z-eicosapentaenoyl)-sn-glycero-3-phosphocholine
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C44H80NO7P
CAS番号:
分子量:
766.08
UNSPSCコード:
12352211
NACRES:
NA.25
形状
liquid
包装
pkg of 1 × 1 mL (878123C-5mg)
メーカー/製品名
Avanti Research - A Croda Brand 878123C
濃度
5 mg/mL (878123C-5mg)
脂質タイプ
bioactive lipids
phosphoglycerides
輸送温度
dry ice
保管温度
−20°C
SMILES記法
[O-]P(OCC[N+](C)(C)C)(OC[C@]([H])(OC(CCC/C=C\C/C=C\C/C=C\C/C=C\C/C=C\CC)=O)COCCCCCCCCCCCCCCCC)=O
InChI
1S/C44H80NO7P/c1-6-8-10-12-14-16-18-20-22-23-24-25-27-29-31-33-35-37-44(46)52-43(42-51-53(47,48)50-40-38-45(3,4)5)41-49-39-36-34-32-30-28-26-21-19-17-15-13-11-9-7-2/h8,10,14,16,20,22,24-25,29,31,43H,6-7,9,11-13,15,17-19,21,23,26-28,30,32-42H2,1-5H3/b10-8-,16-14-,22-20-,25-24-,31-29-/t43-/m1/s1
InChI Key
YHSSHPWVFALMBA-IARQOZKNSA-N
詳細
Phophotidylcholine (PC) is a glycerophospholipid and is synthesized by the CDP-choline pathway or Kennedy pathway. It consists of 40-50% of the total phospholipids in mammalian cells and cell organelles.
生物化学的/生理学的作用
Phophotidylcholine (PC) in hepatocytes are involved in the synthesis of very low density lipoprotein (VLDL).
包装
5 mL Clear Glass Sealed Ampule (878123C-5mg)
法的情報
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
ピクトグラム
Skull and crossbonesHealth hazard
シグナルワード
Danger
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Central nervous system
WGK
WGK 3
適用法令
PRTR
第一種指定化学物質
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
878123C-BULK:
878123C-5MG:
878123C-VAR:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
The critical role of phosphatidylcholine and phosphatidylethanolamine metabolism in health and disease
van der Veen J N, et al.
Biochimica et Biophysica Acta - Biomembranes (2017)
A review on phospholipids and their main applications in drug delivery systems
Li J, et al.
Asian Journal of Pharmaceutical Sciences , 10(2), 81-98 (2015)