Merck
900111P
Avanti
15β-PGF1α
powder
別名:
Prostaglandin F1α(15 beta epimer)
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C20H36O5
CAS番号:
分子量:
356.50
UNSPSCコード:
12352211
NACRES:
NA.25
アッセイ
99% (TLC)
形状
powder
包装
package of 1 × 1 mg
メーカー/製品名
Avanti Research - A Croda Brand
脂質タイプ
neutral glycerides
輸送温度
dry ice
保管温度
−20°C
SMILES記法
O[C@@H]1[C@H](CCCCCCC(O)=O)[C@@H](/C=C/[C@H](O)CCCCC)[C@H](O)C1
関連するカテゴリー
包装
5 mL Amber Glass Screw Cap Vial (900111P-1MG)
法的情報
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
ピクトグラム
Health hazardExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Repr. 1B
保管分類コード
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Jan Code
900111P-VAR:
900111P-1MG:
900111P-BULK:
試験成績書(COA)