アッセイ
>99% (TLC)
フォーム
powder
包装
pkg of 1 × 10 mg (840527P-10MG)
pkg of 1 × 5 mg (840527P-5MG)
メーカー/製品名
Avanti Research™ - A Croda Brand
脂質タイプ
bioactive lipids
輸送温度
dry ice
保管温度
−20°C
SMILES記法
[H][C@](COC(CCCCCCCCCCCCCCCCC)=O)(OC(CCCCCCCCCCCCCCCCC)=O)CO[C@H](O1)[C@H](O)[C@@H](O)[C@H]([C@H]1COC(O2)[C@H](O)[C@@H](O)[C@H]([C@H]2CO)O)O
InChI
1S/C51H96O15/c1-3-5-7-9-11-13-15-17-19-21-23-25-27-29-31-33-42(53)61-36-39(64-43(54)34-32-30-28-26-24-22-20-18-16-14-12-10-8-6-4-2)37-62-50-49(60)47(58)45(56)41(66-50)38-63-51-48(59)46(57)44(55)40(35-52)65-51/h39-41,44-52,55-60H,3-38H2,1-2H3/t39-,40-,41-,
InChI Key
LDQFLSUQYHBXSX-SIGZKIDOSA-N
関連するカテゴリー
詳細
生物化学的/生理学的作用
包装
法的情報
よく一緒に購入される製品
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
840527P-BULK:
840527P-5MG:
840527P-10MG:
840527P-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)