Merck
880170P
Avanti
C8 PEG2000 Ceramide
Avanti Research - A Croda Brand 880170P, powder
別名:
N-octanoyl-sphingosine-1-{succinyl[methoxy(polyethylene glycol)2000]}
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
25 MG
¥89,630
¥89,630
出荷予定日2025年4月14日
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
25 MG
¥89,630
About This Item
CAS番号:
UNSPSCコード:
12352211
NACRES:
NA.25
¥89,630
出荷予定日2025年4月14日
バルクの問い合わせ
フォーム
powder
包装
pkg of 1 × 25 mg (880170P-25mg)
メーカー/製品名
Avanti Research - A Croda Brand 880170P
輸送温度
dry ice
保管温度
−20°C
SMILES記法
[H][C@](/C=C/CCCCCCCCCCCCC)(O)[C@@]([H])(NC(CCCCCCC)=O)COC(CCC(OOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOC)=O)=O.C=C
InChI
1S/C119H233NO51.C2H4/c1-4-6-8-10-11-12-13-14-15-16-17-19-20-22-116(121)115(120-117(122)23-21-18-9-7-5-2)114-169-118(123)24-25-119(124)171-170-113-112-168-111-110-167-109-108-166-107-106-165-105-104-164-103-102-163-101-100-162-99-98-161-97-96-160-95-94-159
InChI Key
QXQSNNJSIRCDPD-OTOABLIDSA-N
関連するカテゴリー
詳細
C8 PEG2000 Ceramide, also known as N-octanoyl-sphingosine-1-{succinyl[methoxy(polyethylene glycol)2000]}, is a polyethylene glycol (PEG)-modified lipid. Ceramide-PEGylated lipoplexes deliver siRNA to targeted sites more efficiently than 1,2-distearoyl-sn-glycero-3-phosphoethanolamine (DSPE)-PEGylated lipoplexes.[1]
アプリケーション
C8 PEG2000 Ceramide, or N-octanoyl-sphingosine-1-{succinyl[methoxy(polyethylene glycol)2000]} is suitable for PEGylated lipoplexes preparation.[1]
包装
5 mL Amber Glass Screw Cap Vial (880170P-25mg)
法的情報
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
適用法令
Jan Code
880170P-200MG:
880170P-25MG:
880170P-VAR:
880170P-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Anna Lechanteur et al.
European journal of pharmaceutical sciences : official journal of the European Federation for Pharmaceutical Sciences, 93, 493-503 (2016-09-07)
The delivery of small interfering RNA (siRNA) is an attractive therapeutic approach to treat several pathologies, such as viral infections or cancers. However, the stability and the efficacy of these biotherapies are still a major obstacle to their use. Cationic