包装
pkg of 1 × 1 mL (878130C-5mg)
メーカー/製品名
Avanti Research™ - A Croda Brand 878130C
濃度
5 mg/mL (878130C-5mg)
脂質タイプ
bioactive lipids
phosphoglycerides
輸送温度
dry ice
保管温度
−20°C
SMILES記法
[H][C@@](COP([O-])(OCC[NH3+])=O)(OC(CCCCCCC/C=C\CCCCCCCC)=O)COCCCCCCCCCCCCCCCC
InChI
1S/C39H78NO7P/c1-3-5-7-9-11-13-15-17-19-20-22-24-26-28-30-32-39(41)47-38(37-46-48(42,43)45-35-33-40)36-44-34-31-29-27-25-23-21-18-16-14-12-10-8-6-4-2/h17,19,38H,3-16,18,20-37,40H2,1-2H3,(H,42,43)/b19-17-/t38-/m1/s1
InChI Key
JJGMGPGKWYLISM-NPBIGWJUSA-N
シグナルワード
Danger
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1 Oral - STOT SE 3
ターゲットの組織
Central nervous system, Liver,Kidney
保管分類コード
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
WGK
WGK 3
引火点(°F)
does not flash
引火点(℃)
does not flash
適用法令
PRTR
第一種指定化学物質
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
878130C-BULK:
878130C-5MG:4548174019207
878130C-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)