Merck
878124C
Avanti
C16-22:6 PC
Avanti Research - A Croda Brand 878124C
別名:
1-O-hexadecyl-2-docosahexaenoyl-sn-glycero-3-phosphocholine
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
5 MG
¥86,300
¥86,300
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
5 MG
¥86,300
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C46H82NO7P
CAS番号:
分子量:
792.12
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352211
NACRES:
NA.25
¥86,300
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
フォーム
liquid
包装
pkg of 1 × 1 mL (878124C-5mg)
メーカー/製品名
Avanti Research - A Croda Brand 878124C
濃度
5 mg/mL (878124C-5mg)
脂質タイプ
phosphoglycerides
bioactive lipids
輸送温度
dry ice
保管温度
−20°C
SMILES記法
[O-]P(OCC[N+](C)(C)C)(OC[C@]([H])(OC(CC/C=C\C/C=C\C/C=C\C/C=C\C/C=C\C/C=C\CC)=O)COCCCCCCCCCCCCCCCC)=O
InChI
1S/C46H82NO7P/c1-6-8-10-12-14-16-18-20-22-23-24-25-26-27-29-31-33-35-37-39-46(48)54-45(44-53-55(49,50)52-42-40-47(3,4)5)43-51-41-38-36-34-32-30-28-21-19-17-15-13-11-9-7-2/h8,10,14,16,20,22,24-25,27,29,33,35,45H,6-7,9,11-13,15,17-19,21,23,26,28,30-32,34,36-44H2,1-5H3/b10-8-,16-14-,22-20-,25-24-,29-27-,35-33-/t45-/m1/s1
InChI Key
QQQQNYAHSSIZBU-HIQXTUQZSA-N
詳細
Phophotidylcholine (PC) is a glycerophospholipid.[1] It is synthesized in by the CDP-choline pathway or Kennedy pathway.[2] PC is present at higher concentrations in all mammalian cells and organelles.[2]
アプリケーション
C16-22:6 PC has been used as a lipid reference standard in matrix assisted laser desorption/ionization- time-of-light (MALDI-TOF) mass spectrometry.[3]
生物化学的/生理学的作用
Phophotidylcholine (PC) plays a role in cellular and human physiology. It is a housekeeping component that is involved in maintaining the integrity of cell membranes. PC is an essential component for the synthesis of very low density lipoprotein (VLDL) from hepatocytes. It is also implicated in myelinating the nerve cells.[4]
包装
5 mL Clear Glass Sealed Ampule (878124C-5mg)
法的情報
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
ピクトグラム
Skull and crossbonesHealth hazard
シグナルワード
Danger
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Central nervous system
WGK
WGK 3
適用法令
PRTR
第一種指定化学物質
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
878124C-5MG:
878124C-BULK:
878124C-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
The critical role of phosphatidylcholine and phosphatidylethanolamine metabolism in health and disease
van der Veen J N, et al.
Biochimica et Biophysica Acta - Biomembranes (2017)
Characteristic oxidation products of choline plasmalogens are detectable in cattle and roe deer spermatozoa by MALDI-TOF mass spectrometry
Fuchs B, et al.
Lipids, 42(11), 991-998 (2007)
From yeast to humans-roles of the Kennedy pathway for phosphatidylcholine synthesis
McMaster C R
Febs Letters, 592(8), 1256-1272 (2018)
A review on phospholipids and their main applications in drug delivery systems
Li J, et al.
Asian Journal of Pharmaceutical Sciences , 10(2), 81-98 (2015)