アッセイ
99% (TLC)
フォーム
chloroform solution
包装
pkg of 1 × 1 mg (810259C-1MG)
メーカー/製品名
Avanti Research™ - A Croda Brand
濃度
1 mg/mL in chloroform (810259C-1MG)
輸送温度
dry ice
保管温度
−20°C
SMILES記法
CC1=CC(C)=[N+]2C1=C(CCCC(NCCCCCCCC/C=C\CCCCCCCC(O)=O)=O)C3=C(C)C=C(C)N3[B-]2(F)F
シグナルワード
Danger
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Central nervous system
保管分類コード
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
WGK
WGK 3
PRTR
第一種指定化学物質
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
810259C-BULK:
810259C-1MG:4548173359045
810259C-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)