Merck
870733P
Avanti
18:3 (n6) Coenzyme A
Avanti Research - A Croda Brand 870733P, powder
別名:
(6Z,9Z,12Z-octadecatrienoyl) Coenzyme A (ammonium salt)
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
5 MG
¥102,000
¥102,000
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
5 MG
¥102,000
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C39H73N10O17P3S
CAS番号:
分子量:
1079.04
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352211
NACRES:
NA.25
¥102,000
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
フォーム
powder
包装
pkg of 1 × 5 mg (870733P-5mg)
メーカー/製品名
Avanti Research - A Croda Brand 870733P
アプリケーション
lipidomics
脂質タイプ
coenzymes
輸送温度
dry ice
保管温度
−20°C
SMILES記法
O[C@@](C(NCCC(NCCSC(CCCC/C=C\C/C=C\C/C=C\CCCCC)=O)=O)=O)(C(C)(COP([O-])(OP([O-])(OC[C@H]([C@H]1OP([O-])(O)=O)O[C@H]([C@@H]1O)N2C3=C(C(N)=NC=N3)N=C2)=O)=O)C)[H].[NH4+].[NH4+].[NH4+]
InChI
1S/C39H64N7O17P3S.3H3N/c1-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-30(48)67-23-22-41-29(47)20-21-42-37(51)34(50)39(2,3)25-60-66(57,58)63-65(55,56)59-24-28-33(62-64(52,53)54)32(49)38(61-28)46-27-45-31-35(40)43-26-44-36(31)46;;;/h8-9,11-12,14-15,26-28,32-3
InChI Key
WSVVMKXLUXUVDE-KNXJIPLJSA-N
関連するカテゴリー
アプリケーション
18:3 (n6) Coenzyme A has been used in lipidomics analysis of fatty acid-coenzyme A (FA-CoA) by liquid chromatography-mass spectrometry (LC-MS) method.[1]
包装
5 mL Amber Glass Screw Cap Vial (870733P-5mg)
法的情報
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Jan Code
870733P-5MG:
870733P-VAR:
870733P-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Lipidomics analysis of long-chain fatty acyl-coenzyme As in liver, brain, muscle and adipose tissue by liquid chromatography/tandem mass spectrometry
Morin-Rivron D, et al.
Rapid Communications in Mass Spectrometry, 31(4), 344-350 (2017)