Merck
860826P
Avanti
24:1(2S-OH) Ceramide
Avanti Research - A Croda Brand (860826P)
別名:
N-(2′-(S)-hydroxynervonyl)-ᴅ-erythro-sphingosine
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
5 MG
¥57,800
¥57,800
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
5 MG
¥57,800
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C42H81NO4
CAS番号:
分子量:
664.10
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352211
NACRES:
NA.25
¥57,800
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
アッセイ
>99% (TLC)
フォーム
powder
包装
pkg of 1 × 5 mg (860826P-5mg)
メーカー/製品名
Avanti Research - A Croda Brand (860826P)
脂質タイプ
sphingolipids
輸送温度
dry ice
保管温度
−20°C
SMILES記法
CCCCCCCCCCCCC/C=C/[C@@H](O)[C@@H](NC([C@@H](O)CCCCCCCCCCCC/C=C\CCCCCCCC)=O)CO
InChI
1S/C42H81NO4/c1-3-5-7-9-11-13-15-17-18-19-20-21-22-23-25-27-29-31-33-35-37-41(46)42(47)43-39(38-44)40(45)36-34-32-30-28-26-24-16-14-12-10-8-6-4-2/h17-18,34,36,39-41,44-46H,3-16,19-33,35,37-38H2,1-2H3,(H,43,47)/b18-17-,36-34+/t39-,40+,41-/m0/s1
InChI Key
AEJPDHWODCHVKB-NFEGVRLHSA-N
関連するカテゴリー
詳細
Ceramide is a sphingolipid. It is made up of sphingosine linked to a fatty acid through an amide bond. Ceramide is highly hydrophobic and are present in small amounts within the cell membrane. It is an N-acyl amide derivative of sphingoid bases.[1]
生物化学的/生理学的作用
Ceramide is a major secondary messenger, which regulates apoptosis and cell signaling.[2]
包装
5 mL Amber Glass Screw Cap Vial (860826P-5mg)
法的情報
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Jan Code
860826P-VAR:
860826P-BULK:
860826P-5MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Ceramide and ischemia/reperfusion injury
He X and Schuchman E H
Journal of Lipids, 2018 (2018)
The physical properties of ceramides in membranes
Alonso A and Goni F M
Annual Review of Biophysics, 47, 633-654 (2018)