包装
pkg of 1 × 1 mg (860492P-1mg)
pkg of 1 × 25 mg (860492P-25mg)
pkg of 1 × 5 mg (860492P-5mg)
メーカー/製品名
Avanti Research™ - A Croda Brand
脂質タイプ
sphingolipids
輸送温度
dry ice
保管温度
−20°C
SMILES記法
[H][C@](/C=C/CCCCCCCCCCCCC)(O)[C@]([NH3+])([H])COP([O-])(O)=O
InChI
1S/C18H38NO5P/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-18(20)17(19)16-24-25(21,22)23/h14-15,17-18,20H,2-13,16,19H2,1H3,(H2,21,22,23)/b15-14+/t17-,18+/m0/s1
InChI Key
DUYSYHSSBDVJSM-KRWOKUGFSA-N
関連するカテゴリー
詳細
アプリケーション
生物化学的/生理学的作用
WGK
WGK 3
Jan Code
860492P-BULK:
860492P-VAR:
860492P-1MG:
860492P-5MG:
860492P-25MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
この製品を見ている人はこちらもチェック