Merck
860475P
Avanti
1-deoxy-L-threo-sphinganine-d3
Avanti Research - A Croda Brand 860475P, powder
別名:
1-deoxy-L-threo-sphinganine-d3 (2S,3S)
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
500 μG
¥28,890
¥28,890
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
500 μG
¥28,890
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C18H36D3NO
CAS番号:
分子量:
288.53
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352211
NACRES:
NA.25
¥28,890
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
フォーム
powder
包装
pkg of 1 × 500 μg (860475P-500ug)
メーカー/製品名
Avanti Research - A Croda Brand 860475P
輸送温度
dry ice
保管温度
−20°C
SMILES記法
CCCCCCCCCCCCCCC[C@@](O)([H])[C@](N)([H])C([2H])([2H])[2H]
InChI
1S/C18H39NO/c1-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-18(20)17(2)19/h17-18,20H,3-16,19H2,1-2H3/t17-,18-/m0/s1/i2D3
InChI Key
YRYJJIXWWQLGGV-YTOCALDUSA-N
詳細
1-deoxy-L-threo-sphinganine-d3 is a deuteriated sphinganine.
包装
5 mL Amber Glass Screw Cap Vial (860475P-500ug)
法的情報
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
適用法令
Jan Code
860475P-BULK:
860475P-VAR:
860475P-500UG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)