Merck
860489P
Avanti
L-threo-sphingosine (d18:1)
Avanti Research - A Croda Brand 860489P, powder
別名:
(2S,3S,4E)-2-aminooctadec-4-ene-1,3-diol
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
5 MG
¥60,600
¥60,600
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
5 MG
¥60,600
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C18H37NO2
CAS番号:
分子量:
299.49
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352211
NACRES:
NA.25
¥60,600
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
フォーム
powder
包装
pkg of 1 × 5 mg (860489P-5mg)
メーカー/製品名
Avanti Research - A Croda Brand 860489P
脂質タイプ
sphingolipids
輸送温度
dry ice
保管温度
−20°C
SMILES記法
CCCCCCCCCCCCC/C=C/[C@@](O)([H])[C@@]([H])(N)CO
InChI
1S/C18H37NO2/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-18(21)17(19)16-20/h14-15,17-18,20-21H,2-13,16,19H2,1H3/b15-14+/t17-,18-/m0/s1
InChI Key
WWUZIQQURGPMPG-DNWQSSKHSA-N
包装
5 mL Amber Glass Screw Cap Vial (860489P-5mg)
法的情報
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
適用法令
Jan Code
860489P-BULK:
860489P-VAR:
860489P-5MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Andrej Kováčik et al.
Langmuir : the ACS journal of surfaces and colloids, 34(1), 521-529 (2017-12-13)
Ceramides (Cer) are key components of the skin permeability barrier. Sphingosine-based CerNS and dihydrosphingosine-based CerNdS (dihydroCer) have two chiral centers; however, the importance of the correct stereochemistry in the skin barrier Cer is unknown. We investigated the role of the