Merck
860366P
Avanti
18:0 PC-d74
Avanti Research - A Croda Brand, powder
別名:
1,2-Distearoyl-d70-sn-glycero-3-phosphocholine-1,1,2,2-d4
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
10 MG
¥193,600
¥193,600
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
10 MG
¥193,600
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C44H14NO8PD74
CAS番号:
分子量:
864.60
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
NACRES:
NA.25
¥193,600
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
アッセイ
>99% (TLC)
フォーム
powder
包装
pkg of 1 × 10 mg (860366P-10MG)
メーカー/製品名
Avanti Research - A Croda Brand
輸送温度
dry ice
保管温度
−20°C
SMILES記法
[H][C@@](COP([O-])(OC([2H])([2H])C([2H])([2H])[N+](C)(C)C)=O)(OC(C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])(
詳細
18:0 PC-d74 is a deuterated compound of phosphorylcholine. Phosphorylcholine is present in several microbes. It is a small zwitter ionic amino alcohol.
アプリケーション
18:0 PC-d74 has been used as a component of the lipid bilayer for sum frequency generation vibrational spectroscopy (SFG-VS) studies.[1]
包装
5 mL Amber Glass Screw Cap Vial (860366P-10MG)
法的情報
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
860366P-10MG:
860366P-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Observing Peptide-Induced Lipid Accumulation in a Single-Component Zwitterionic Lipid Bilayer
Streptococcus Pneumoniae: molecular mechanisms of host-pathogen interactions, 119(51), 28523-28529 (2015)