安全性情報
860129W
Avanti
C18:0-d7 Fuc-GM1 Ceramide (d18:1/18:0-d7)
from synthetic
別名:
C18:0-d7 Fuc-GM1 Ganglioside ((Fuca1,2)Galb1,3GalNAcb1,4(Neu5Aca2,3)Galb1,4Glcb-Ceramide(d18:1/18:0-d7))
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C79H134D7N3O35
CAS番号:
分子量:
1700.01
UNSPSCコード:
12352211
現在、価格および在庫状況を閲覧できません。
由来生物
synthetic
アッセイ
≥99% (TLC)
フォーム
methanol solution
包装
pkg of 1 × 100 μg (860129W-100UG)
メーカー/製品名
Avanti Research - A Croda Brand
脂質タイプ
sphingolipids
輸送温度
dry ice
保管温度
−20°C
SMILES記法
[2H]C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])CCCCCCCCCCCCCCC(=O)N[C@@H](CO[C@@H]1OC(CO)[C@@H](O[C@@H]2OC(CO)[C@H](O[C@@H]3OC(CO)[C@H](O)C(O[C@@H]4OC(CO)[C@H](O)C(O)C4O[C@@H]4OC(C)[C@@H](O)C(O)C4O)C3NC(C)=O)C(O[C@@]3(CC(O)[C@@H](NC(C)=O)C(O3)[C@H](O)[C@H](O)CO)C(O)=O)C2O)C(O)C1O)C(O)\C=C\CCCCCCCCCCCCC
関連するカテゴリー
アプリケーション
Lipids research
包装
2 mL Amber Glass Sealed Ampule (860129W-100UG)
法的情報
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
ピクトグラム
FlameSkull and crossbonesHealth hazard
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
ターゲットの組織
Eyes,Central nervous system
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
引火点(°F)
49.5 °F - closed cup
引火点(℃)
9.7 °C - closed cup
適用法令
Jan Code
860129W-VAR:
860129W-100UG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)