アッセイ
>99% (TLC)
フォーム
powder
包装
pkg of 1 × 10 mg (857511P-10MG)
pkg of 1 × 25 mg (857511P-25MG)
メーカー/製品名
Avanti Research™ - A Croda Brand (857511P)
輸送温度
dry ice
保管温度
−20°C
SMILES記法
CC(C)CCCCCCCCCCCC(O)=O
InChI
1S/C15H30O2/c1-14(2)12-10-8-6-4-3-5-7-9-11-13-15(16)17/h14H,3-13H2,1-2H3,(H,16,17)
InChI Key
ZOCYQVNGROEVLU-UHFFFAOYSA-N
関連するカテゴリー
詳細
生物化学的/生理学的作用
WGK
WGK 3
Jan Code
857511P-VAR:
857511P-BULK:
857511P-25MG:
857511P-10MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)