Merck
857506P
Avanti
a15:0-i15:0 PE
Avanti Research - A Croda Brand
別名:
1-(12S-methylmyristoyl)-2-(13-methylmyristoyl)-sn-glycero-3-phosphoethanolamine
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C35H70NO8P
CAS番号:
分子量:
663.91
UNSPSCコード:
12352211
NACRES:
NA.79
現在、価格および在庫状況を閲覧できません。
アッセイ
>99% (TLC)
フォーム
powder
包装
pkg of 1x1 mg (857506P-1MG)
pkg of 1x5 mg (857506P-5MG)
メーカー/製品名
Avanti Research - A Croda Brand
アプリケーション
vaccine development
輸送温度
dry ice
保管温度
−20°C
SMILES記法
[O-]P(OCC[NH3+])(OC[C@]([H])(OC(CCCCCCCCCCCC(C)C)=O)COC(CCCCCCCCCC[C@H](C)CC)=O)=O
InChI
1S/C35H70NO8P/c1-5-32(4)24-20-16-12-9-10-13-17-21-25-34(37)41-29-33(30-43-45(39,40)42-28-27-36)44-35(38)26-22-18-14-8-6-7-11-15-19-23-31(2)3/h31-33H,5-30,36H2,1-4H3,(H,39,40)/t32-,33-/m1/s1
InChI Key
LVZWYATVJUCCPG-CZNDPXEESA-N
包装
5 mL Clear Glass Sealed Ampule (857506P-1MG)
5 mL Clear Glass Sealed Ampule (857506P-5MG)
法的情報
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
857506P-1MG:
857506P-VAR:
857506P-5MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)