Merck
T0502
Sigma-Aldrich
トリデカン酸
≥98%
別名:
トリデシル酸
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
CH3(CH2)11CO2H
CAS番号:
分子量:
214.34
Beilstein:
508317
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352211
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.25
現在、価格および在庫状況を閲覧できません。
由来生物
synthetic (organic)
アッセイ
≥98%
フォーム
(powder, crystals or flakes)
bp
236 °C/100 mmHg (lit.)
mp
41-42 °C (lit.)
官能基
carboxylic acid
脂質タイプ
saturated FAs
輸送温度
ambient
保管温度
−20°C
SMILES記法
CCCCCCCCCCCCC(O)=O
InChI
1S/C13H26O2/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13(14)15/h2-12H2,1H3,(H,14,15)
InChI Key
SZHOJFHSIKHZHA-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
詳細
トリデカン酸は脂肪族一塩基酸です。構造研究の場合は錯体化してβ-シクロデキストリン(β-CD)を形成します。[1] 結晶化させると、以下の3種類の高分子形で存在します:A′、B′ および C′[2]
アプリケーション
トリデカン酸は、ブロイラーの全筋肉内脂肪[3]の脂質分析、およびキングサーモンの魚卵[4]脂質分析における内部標準として使用されています。また、肉サンプルの脂肪酸をガスクロマトグラフィーで定量するときの参照標準として使用されています。[5]
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
235.4 °F - closed cup
引火点(℃)
113 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
T0502-1G:
T0502-10G:
T0502-BULK:
T0502-25G:
T0502-5G:
T0502-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Effects of dietary oregano essential oil, laurel essential oil and attapulgite on chemical composition, oxidative stability, fatty acid profile and mineral content of chicken breast and thigh meat
Giannenas I, et al.
European Poultry Science, 80, 318-325 (2016)
Gabriela Christina Kuhl et al.
Microbiology spectrum, 9(2), e0117921-e0117921 (2021-10-14)
Conjugated linoleic acid (CLA) has been the subject of numerous studies in recent decades because of its associated health benefits. CLA is an intermediate product of the biohydrogenation pathway of linoleic acid (LA) in bacteria. Several bacterial species capable of
The Crystal Structure of the A?-form of Tridecanoic Acid
Goto M and Asada E
Bulletin of the Chemical Society of Japan, 53(8), 2111-2113 (1980)
Echium oil is better than rapeseed oil in enriching poultry meat with n-3 polyunsaturated fatty acids, including eicosapentaenoic acid and docosapentaenoic acid
Kitessa SM and Young P
The British Journal of Nutrition, 101(5), 709-715 (2008)
Dielectric Relaxation of the beta-Cyclodextrin Complexes with Tridecanoic Acid and 1, 13-Tridecanedioic Acid
Papaioannou JC, et al.
Journal of Inclusion Phenomena and Macrocyclic Chemistry, 43(1-2), 107-113 (2002)