安全性情報
852478P
Avanti
C16(Plasm)-18:1 PC
Avanti Research - A Croda Brand
別名:
1-(1Z-haxadecenyl)-2-oleoyl-sn-glycero-3-phosphocholine
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C42H82NO7P
CAS番号:
分子量:
744.08
UNSPSCコード:
12352211
NACRES:
NA.21
アッセイ
>99% (TLC)
フォーム
powder
包装
pkg of 1 × 5 mg (852478P-5MG)
メーカー/製品名
Avanti Research - A Croda Brand
アプリケーション
lipidomics
輸送温度
dry ice
保管温度
−20°C
詳細
C16(Plasm)-18:1 PC, also known as 1-palmitoyl-2-oleoyl-sn-glycero-3-phosphocholine, is a phosphatidylcholine (PC), which is a type of phospholipid. Phospholipids are major components of cell membranes and play vital roles in membrane structure and function.
法的情報
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
852478P-5MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)