Merck
850755C
Avanti
18:2 PE
1,2-dilinoleoyl-sn-glycero-3-phosphoethanolamine, chloroform
別名:
1,2-di-(9Z,12Z-octadecadienoyl)-sn-glycero-3-phosphoethanolamine; PE(18:2(9Z,12Z)/18:2(9Z,12Z))
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
25 MG
¥71,570
¥71,570
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
25 MG
¥71,570
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C41H74NO8P
CAS番号:
分子量:
740.00
UNSPSCコード:
51191904
NACRES:
NA.25
¥71,570
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
アッセイ
>99% (TLC)
フォーム
liquid
包装
pkg of 1 × 2.5 mL (850755C-25mg)
pkg of 2 × 4 mL (850755C-200mg)
メーカー/製品名
Avanti Research - A Croda Brand 850755C
濃度
10 mg/mL (850755C-25mg)
25 mg/mL (850755C-200mg)
脂質タイプ
cardiolipins
phospholipids
輸送温度
dry ice
保管温度
−20°C
SMILES記法
[H][C@@](COP([O-])(OCC[NH3+])=O)(OC(CCCCCCC/C=C\C/C=C\CCCCC)=O)COC(CCCCCCC/C=C\C/C=C\CCCCC)=O
InChI
1S/C41H74NO8P/c1-3-5-7-9-11-13-15-17-19-21-23-25-27-29-31-33-40(43)47-37-39(38-49-51(45,46)48-36-35-42)50-41(44)34-32-30-28-26-24-22-20-18-16-14-12-10-8-6-4-2/h11-14,17-20,39H,3-10,15-16,21-38,42H2,1-2H3,(H,45,46)/b13-11-,14-12-,19-17-,20-18-/t39-/m1/s1
InChI Key
SSCDRSKJTAQNNB-DWEQTYCFSA-N
詳細
Phosphatidylethanolamine (PE) is the second most plenteous glycerophospholipid in eukaryotic cells.[1] It is a non-bilayer forming phospholipid, which is found majorly in the mitochondria.[2] It consists of a small polar head group with fatty acid chains.[1]
アプリケーション
18:2 PE has been used for the preparation of liposomes.[3]
生物化学的/生理学的作用
Phosphatidylethanolamine (PE) functions as to provide rigidity to the cell membranes via hexagonal phase structures which promote tight packing of the membrane bilayer formed by phosphatidylcholine.[1] It is also involved in the conversion of prions from the non-toxic to toxic conformation. PE also initiates the autophagosome formation by attaching covalently to the autophagy Atg8 protein.[2]
包装
5 mL Clear Glass Sealed Ampule (850755C-200mg)
5 mL Clear Glass Sealed Ampule (850755C-25mg)
法的情報
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
ピクトグラム
Skull and crossbonesHealth hazard
シグナルワード
Danger
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1 Oral - STOT SE 3
ターゲットの組織
Liver,Kidney, Respiratory system
保管分類コード
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
WGK
WGK 3
引火点(°F)
does not flash
引火点(℃)
does not flash
適用法令
PRTR
第一種指定化学物質
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
850755C-200MG:4548173352305
850755C-25MG:4548173352312
850755C-VAR:
850755C-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Phosphatidylethanolamine metabolism in health and disease
International Review of Cell and Molecular Biology, 321, 29-88 (2016)
Acyl chain asymmetry and polyunsaturation of brain phospholipids facilitate membrane vesiculation without leakage
Manni M M, et al.
eLife, 7, e34394-e34394 (2018)
Ethanolamine and Phosphatidylethanolamine Partners in Health and Disease
Patel D and Witt SN
Oxidative Medicine and Cellular Longevity, 2017, 29-88 (2017)