アッセイ
>99% (TLC)
フォーム
powder
包装
pkg of 1 × 10 mg (850482P-10mg)
メーカー/製品名
Avanti Research™ - A Croda Brand 850482P
脂質タイプ
phospholipids
omega FAs
輸送温度
dry ice
保管温度
−20°C
SMILES記法
[O-]P(OCC[N+](C)(C)C)(OC[C@]([H])(OC(CCCCCCCCCC(Br)C(Br)CCCCCC)=O)COC(CCCCCCCCCCCCCCC)=O)=O
InChI
1S/C42H82Br2NO8P/c1-6-8-10-12-13-14-15-16-17-18-21-24-28-32-41(46)50-36-38(37-52-54(48,49)51-35-34-45(3,4)5)53-42(47)33-29-25-22-19-20-23-27-31-40(44)39(43)30-26-11-9-7-2/h38-40H,6-37H2,1-5H3/t38-,39?,40?/m1/s1
InChI Key
MPQPFPFIGLVSQR-YXGYHMDESA-N
関連するカテゴリー
1 of 4
当該品目 | 850482C | 850480C | 850481C |
---|---|---|---|
storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. −20°C |
manufacturer/tradename Avanti Research™ - A Croda Brand 850482P | manufacturer/tradename Avanti Research™ - A Croda Brand 850482C | manufacturer/tradename Avanti Research™ - A Croda Brand 850480C | manufacturer/tradename Avanti Research™ - A Croda Brand 850481C |
packaging pkg of 1 × 10 mg (850482P-10mg) | packaging pkg of 1 × 1 mL (850482C-10mg) | packaging pkg of 1 × 1 mL (850480C-10mg) | packaging pkg of 1 × 1 mL (850481C-10mg) |
shipped in dry ice | shipped in dry ice | shipped in dry ice | shipped in dry ice |
form powder | form liquid | form liquid | form liquid |
詳細
アプリケーション
- in phospholipid vesicle preparation for tryptophan (Trp) penetration depth experiments[1]
- to determine the bromination effect at different positions along the fatty acid chains[3]
- in large unilamellar vesicle (LUV) for quenching of human heat shock protein 70 (Hsp70) tryptophan (Trp) fluorescence[4]
生物化学的/生理学的作用
Jan Code
850482P-VAR:
850482P-10MG:
850482P-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)