アッセイ
>99% (TLC)
フォーム
liquid
包装
pkg of 1 × 1 mL (850482C-10mg)
メーカー/製品名
Avanti Research™ - A Croda Brand 850482C
濃度
10 mg/mL (850482C-10mg)
輸送温度
dry ice
保管温度
−20°C
詳細
アプリケーション
- in phospholipid vesicle preparation for tryptophan (Trp) penetration depth experiments[2]
- to determine the bromination effect at different positions along the fatty acid chains[3]
- for quenching of human heat shock protein 70 (Hsp70) tryptophan (Trp) fluorescence[1]
生物化学的/生理学的作用
包装
法的情報
シグナルワード
Danger
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Central nervous system
WGK
WGK 3
適用法令
PRTR
第一種指定化学物質
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
850482C-10MG:
850482C-VAR:
850482C-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)