アッセイ
>99% (TLC)
フォーム
powder
包装
pkg of 1 × 100 mg (850311P-100mg)
pkg of 1 × 200 mg (850311P-200mg)
メーカー/製品名
Avanti Research™ - A Croda Brand 850311P
脂質タイプ
phospholipids
cardiolipins
輸送温度
dry ice
保管温度
−20°C
SMILES記法
[H]C(C[N+](C)(CCOP([O-])(O)=O)C)(OC(CCCCCCC/C=C\CCCCCCCC)=O)COC(CCCCCCC/C=C\CCCCCCCC)=O
InChI Key
OIWAOQCNQVUCET-WRBBJXAJSA-N
Jan Code
850311P-200MG:
850311P-100MG:
850311P-VAR:
850311P-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)