アッセイ
>99% (TLC)
フォーム
liquid
包装
pkg of 1 × 20 mL (850306C-500mg)
pkg of 2 × 4 mL (850306C-200mg)
メーカー/製品名
Avanti Research™ - A Croda Brand 850306C
濃度
25 mg/mL (850306C-200mg)
25 mg/mL (850306C-500mg)
輸送温度
dry ice
保管温度
−20°C
SMILES記法
[P](=O)([O-])(OC[C@H](OC(=O)CCCCCC)COC(=O)CCCCCC)OCC[N+](C)(C)C
InChI
1S/C22H44NO8P/c1-6-8-10-12-14-21(24)28-18-20(31-22(25)15-13-11-9-7-2)19-30-32(26,27)29-17-16-23(3,4)5/h20H,6-19H2,1-5H3/t20-/m1/s1
InChI Key
RBFSPQDASPEAID-HXUWFJFHSA-N
シグナルワード
Danger
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Central nervous system, Liver,Kidney
WGK
WGK 3
適用法令
PRTR
第一種指定化学物質
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
850306C-VAR:
850306C-500MG:4548174019948
850306C-BULK:
850306C-200MG:4548174019931
最新バージョンのいずれかを選択してください:
資料
The critical micelle concentration (CMC) can be approximately defined as the lipid monomer concentration at which appreciable amounts (>5% of total) of micellar aggregates first begin to appear in the equilibrium: nM1<=>Mn