Merck
850305P
Avanti
06:0 PC (DHPC)
Avanti Research - A Croda Brand
別名:
DHPC; 1,2-ジカプロイル-sn-グリセロ-3-ホスホコリン; PC(6:0/6:0)
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C20H40NO8P
CAS番号:
分子量:
453.51
UNSPSCコード:
51191904
NACRES:
NA.25
詳細
1,2-dihexanoyl-sn-glycero-3-phosphocholine
アッセイ
>99% (TLC)
形状
powder
包装
pkg of 1 × 1 g (850305P-1g)
pkg of 1 × 200 mg (850305P-200mg)
pkg of 1 × 25 mg (850305P-25mg)
pkg of 1 × 500 mg (850305P-500mg)
メーカー/製品名
Avanti Research - A Croda Brand
脂質タイプ
phospholipids
cardiolipins
輸送温度
dry ice
保管温度
−20°C
SMILES記法
[O-]P(OCC[N+](C)(C)C)(OC[C@]([H])(OC(CCCCC)=O)COC(CCCCC)=O)=O
InChI
1S/C20H40NO8P/c1-6-8-10-12-19(22)26-16-18(29-20(23)13-11-9-7-2)17-28-30(24,25)27-15-14-21(3,4)5/h18H,6-17H2,1-5H3
InChI Key
DVZARZBAWHITHR-UHFFFAOYSA-N
詳細
07:0 PC (DHPC)/1,2-ジヘプタノイル-sn-グリセロ-3-ホスホコリンは、界面活性剤として機能するリン脂質です。ホスファチジルコリン(PC)は、強力な二重層を形成する脂質です。哺乳類の膜では最もよく見られるリン脂質です。また、結腸の粘膜層の重要な構成要素でもあります。
Avantiが提供するホスファチジルコリン製品のリストは、さまざまな物理特性を持つ化合物を提供することを意図したものです。入手可能な製品には、短鎖(C3~C8は水溶性と吸湿性を備えています)、飽和、多不飽和、および混酸PCなどがあります。′どの製品もHPLCで精製され、酸化や加水分解から保護するための特別な処置が施されています。
アプリケーション
06:0 PC (DHPC)は、以下の用途に適しています:
  • 臨界値未満の流体クロマトグラフィーによるリン脂質の分離方法の開発
  • バイセルサンプルの調製に
  • グアノシン-5′-三リン酸(GTP)加水分解(GTPase)アッセイのための脂質小胞の調製に
  • C型肝炎ウイルス(HCV)p7チャネルの特性評価を行うためのバイセル系の確立に
包装
20 mL透明ガラス製スクリューキャップバイアル(850305P-200 mg)
30 mL琥珀色広口スクリューキャップボトル(850305P-500 mg)
5 mL透明ガラス密封アンプル(850305P-25 mg)
60 mL琥珀色広口スクリューキャップガラスボトル(850305P-1 g)
法的情報
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
よく一緒に購入される製品
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
850305P-VAR:
850305P-BULK:
850305P-200MG:
850305P-1G:
850305P-25MG:
850305P-500MG:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 8
1 of 8
Lipid binding by disordered proteins
Perez Y, et al.
Protocol Exchange, 10 (2013)
Integrative Medicine - E-Book (2017)
Amantadine partition and localization in phospholipid membrane: a solution NMR study
Wang J, et al.
Biochemical and biophysical research communications, 324(1), 212-217 (2004)
Method development for the separation of phospholipids by subcritical fluid chromatography
Eckard PR, et al.
Journal of Chromatography A, 826(2), 241-247 (1998)
Mutagenesis and peptide analysis of the DRY motif in the alpha2A adrenergic receptor: evidence for alternate mechanisms in G protein-coupled receptors
Chung DA, et al.
Biochemical and biophysical research communications, 293(4), 1233-1241 (2002)