Merck
850113P
Avanti
IP3(1,3,4)
Avanti Research - A Croda Brand 850113P, powder
別名:
D-myo-inositol-1,3,4-trisphosphate (ammonium salt)
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
100 μG
¥19,600
500 μG
¥78,500
¥19,600
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
100 μG
¥19,600
500 μG
¥78,500
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C6H24N3O15P3
CAS番号:
分子量:
471.19
MDL番号:
UNSPSCコード:
51191904
NACRES:
NA.25
¥19,600
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
アッセイ
>97% (contains <3% IP3 with phosphorus migration, TLC)
フォーム
powder
包装
pkg of 1 × 100 μg (with stopper and crimp cap (850113P-100ug))
pkg of 1 × 500 μg (with stopper and crimp cap (850113P-500ug))
メーカー/製品名
Avanti Research - A Croda Brand 850113P
脂質タイプ
phospholipids
輸送温度
dry ice
保管温度
−20°C
SMILES記法
O[C@H]1[C@@H]([C@H](O)[C@H](OP(O)([O-])=O)[C@@H](OP([O-])(O)=O)[C@@H]1O)OP(O)([O-])=O.[NH4+].[NH4+].[NH4+]
包装
2 mL Amber Serum Vial with Stopper and Crimp Cap (850113P-100ug)
2 mL Amber Serum Vial with Stopper and Crimp Cap (850113P-500ug)
法的情報
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
No data available
引火点(℃)
No data available
適用法令
Jan Code
850113P-100UG:
850113P-BULK:
850113P-500UG:
850113P-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)