Merck
840860C
Avanti
16:0-22:6 PA
1-palmitoyl-2-docosahexaenoyl-sn-glycero-3-phosphate (sodium salt), chloroform
別名:
1-hexadecanoyl-2-(4Z,7Z,10Z,13Z,16Z,19Z-docosahexaenoyl)-sn-glycero-3-phosphate (sodium salt); PA(16:0/22:6(4Z,7Z,10Z,13Z,16Z,19Z)); 110617
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
25 MG
¥111,000
¥111,000
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
25 MG
¥111,000
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C41H68O8PNa
CAS番号:
分子量:
742.94
UNSPSCコード:
51191904
NACRES:
NA.25
¥111,000
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
アッセイ
>99% (TLC)
フォーム
liquid
包装
pkg of 1 × 2.5 mL (840860C-25mg)
メーカー/製品名
Avanti Research - A Croda Brand 840860C
濃度
10 mg/mL (840860C-25mg)
脂質タイプ
cardiolipins
phospholipids
輸送温度
dry ice
保管温度
−20°C
SMILES記法
[H][C@@](COP([O-])(O)=O)(OC(CC/C=C\C/C=C\C/C=C\C/C=C\C/C=C\C/C=C\CC)=O)COC(CCCCCCCCCCCCCCC)=O.[Na+]
InChI
1S/C41H69O8P.Na/c1-3-5-7-9-11-13-15-17-18-19-20-21-22-24-26-28-30-32-34-36-41(43)49-39(38-48-50(44,45)46)37-47-40(42)35-33-31-29-27-25-23-16-14-12-10-8-6-4-2;/h5,7,11,13,17-18,20-21,24,26,30,32,39H,3-4,6,8-10,12,14-16,19,22-23,25,27-29,31,33-38H2,1-2H3,(H2,44,45,46);/q;+1/p-1/b7-5-,13-11-,18-17-,21-20-,26-24-,32-30-;/t39-;/m1./s1
InChI Key
JVHJPADGSWMGQX-KQTQLPLBSA-M
関連するカテゴリー
詳細
16:0-22:6 PA or 1-palmitoyl-2-docosahexaenoyl-sn-glycero-3-phosphate (sodium) is a sodium salt of phosphatidic acid, with substitution of palmitic acid and docosahexaenic acid at the sn-1 and sn-2 positions respectively, in the glycerol backbone.
アプリケーション
16:0-22:6 PA or 1-palmitoyl-2-docosahexaenoyl-sn-glycero-3-phosphate (sodium salt) has been used as a calibration standard for lipidomic analysis.[1]
包装
5 mL Clear Glass Sealed Ampule (840860C-25mg)
法的情報
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
ピクトグラム
Skull and crossbonesHealth hazard
シグナルワード
Danger
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1 Oral - STOT SE 3
ターゲットの組織
Liver,Kidney, Respiratory system
保管分類コード
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
WGK
WGK 3
引火点(°F)
does not flash
引火点(℃)
does not flash
適用法令
PRTR
第一種指定化学物質
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
840860C-BULK:
840860C-25MG:
840860C-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Ségolène Hescot et al.
Oncotarget, 8(66), 109924-109940 (2018-01-05)
Mitotane (o,p'DDD), the most effective drug in adrenocortical carcinoma, concentrates into the mitochondria and impacts mitochondrial functions. To address the molecular mechanisms of mitotane action and to identify its potential target, metabolomic and lipidomic approaches as well as imaging analyses