Merck
840532P
Avanti
18:2 MGDG (synthetic)
Avanti Research - A Croda Brand
別名:
Monogalactosyldilinoleoylglycerol
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C45H78O10
分子量:
779.09
UNSPSCコード:
12352211
NACRES:
NA.25
アッセイ
>99% (TLC)
形状
powder
包装
package of 1 × 5 mg (840532P-5MG)
メーカー/製品名
Avanti Research - A Croda Brand
脂質タイプ
bioactive lipids
輸送温度
dry ice
保管温度
−20°C (−15°C to −25°C)
SMILES記法
[H][C@](COC(CCCCCCC/C=C\C/C=C\CCCCC)=O)(OC(CCCCCCC/C=C\C/C=C\CCCCC)=O)CO[C@H](O1)[C@H](O)[C@@H](O)[C@H]([C@H]1CO)O
包装
5 mL Amber Glass Screw Cap Vial (840532P-5MG)
法的情報
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
保管分類コード
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
840532P-5MG:
840532P-VAR:
試験成績書(COA)