Merck
855777P
Avanti
20:0 Lyso PC
1-arachidoyl-2-hydroxy-sn-glycero-3-phosphocholine, powder
別名:
1-eicosanoyl-sn-glycero-3-phosphocholine; PC(20:0/0:0)
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
25 MG
¥25,300
200 MG
¥51,500
¥25,300
出荷予定日2025年4月16日
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
25 MG
¥25,300
200 MG
¥51,500
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C28H58NO7P
CAS番号:
分子量:
551.74
MDL番号:
UNSPSCコード:
51191904
NACRES:
NA.25
¥25,300
出荷予定日2025年4月16日
バルクの問い合わせ
アッセイ
>99% (LPC; may contain up to 10% of the 2-LPC isomer, TLC)
フォーム
powder
包装
pkg of 1 × 200 mg (855777P-200mg)
pkg of 1 × 25 mg (855777P-25mg)
メーカー/製品名
Avanti Research - A Croda Brand 855777P
輸送温度
dry ice
保管温度
−20°C
SMILES記法
O[C@](COP([O-])(OCC[N+](C)(C)C)=O)([H])COC(CCCCCCCCCCCCCCCCCCC)=O
InChI
1S/C28H58NO7P/c1-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-28(31)34-25-27(30)26-36-37(32,33)35-24-23-29(2,3)4/h27,30H,5-26H2,1-4H3/t27-/m1/s1
InChI Key
UATOAILWGVYRQS-HHHXNRCGSA-N
アプリケーション
20:0 Lyso PC has been used as an internal standard for the quantification of serum cholesterol and triacylglycerol using liquid chromatography-mass spectrometry (LC-MS) preceded by single-step liquid-liquid extraction method.[1]
包装
5 mL Amber Glass Screw Cap Vial (855777P-200mg)
5 mL Amber Glass Screw Cap Vial (855777P-25mg)
法的情報
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Jan Code
855777P-25MG:
855777P-200MG:
855777P-BULK:
855777P-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Serum lipidome analysis of healthy beagle dogs receiving different diets
Boretti FS, et al.
Metabolomics, 16(1), 1-1 (2020)
Kelsey B Law et al.
Autophagy, 13(5), 868-884 (2017-05-20)
Peroxisome biogenesis disorders (PBDs) are metabolic disorders caused by the loss of peroxisomes. The majority of PBDs result from mutation in one of 3 genes that encode for the peroxisomal AAA ATPase complex (AAA-complex) required for cycling PEX5 for peroxisomal