Merck
840487C
Avanti
18:3 PG
1,2-dilinolenoyl-sn-glycero-3-phospho-(1′-rac-glycerol) (sodium salt), chloroform
別名:
1,2-di-(9Z,12Z,15Z-octadecatrienoyl)-sn-glycero-3-phospho-(1′racglycerol) (sodium salt); PG(18:3(9Z,12Z,15Z)/18:3(9Z,12Z,15Z))
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
25 MG
¥103,000
¥103,000
出荷予定日2025年5月21日
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
25 MG
¥103,000
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C42H70O10PNa
CAS番号:
分子量:
788.96
MDL番号:
UNSPSCコード:
51191904
NACRES:
NA.25
¥103,000
出荷予定日2025年5月21日
バルクの問い合わせ
アッセイ
>99% (TLC)
フォーム
liquid
包装
pkg of 1 × 2.5 mL (840487C-25mg)
メーカー/製品名
Avanti Research - A Croda Brand 840487C
濃度
10 mg/mL (840487C-25mg)
脂質タイプ
phospholipids
輸送温度
dry ice
保管温度
−20°C
SMILES記法
[Na+].[P](=O)([O-])(OC[C@H](OC(=O)CCCCCCC\C=C/C\C=C/C\C=C/CC)COC(=O)CCCCCCC\C=C/C\C=C/C\C=C/CC)OCC(O)CO
InChI
1S/C42H71O10P.Na/c1-3-5-7-9-11-13-15-17-19-21-23-25-27-29-31-33-41(45)49-37-40(38-51-53(47,48)50-36-39(44)35-43)52-42(46)34-32-30-28-26-24-22-20-18-16-14-12-10-8-6-4-2;/h5-8,11-14,17-20,39-40,43-44H,3-4,9-10,15-16,21-38H2,1-2H3,(H,47,48);/q;+1/p-1/b7-5-,8-6-,13-11-,14-12-,19-17-,20-18-;/t39?,40-;/m1./s1
InChI Key
JIBYBHPPGFSINU-NYUFXKKKSA-M
詳細
18:3 PG or 1,2-dilinolenoyl-sn-glycero-3-phospho-(1′-rac-glycerol) is a sodium salt of glycerophospholipid with substitution of two linolenic acids at sn-1 and sn-2 positions and phospho-(1′-rac-glycerol) at the sn-3 position of the glycerol backbone.
包装
5 mL Clear Glass Sealed Ampule (840487C-25mg)
法的情報
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
ピクトグラム
Skull and crossbonesHealth hazard
シグナルワード
Danger
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Central nervous system, Liver,Kidney
WGK
WGK 3
適用法令
PRTR
第一種指定化学物質
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
840487C-25MG:
840487C-VAR:
840487C-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)