Merck
840485C
Avanti
18:2 PG
1,2-dilinoleoyl-sn-glycero-3-phospho-(1′-rac-glycerol) (sodium salt), chloroform
別名:
1,2-di-(9Z,12Z-octadecadienoyl)-sn-glycero-3-phospho-(1′racglycerol) (sodium salt); PG(18:2(9Z,12Z)/18:2(9Z,12Z))
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
25 MG
¥74,800
¥74,800
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
25 MG
¥74,800
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C42H74O10PNa
CAS番号:
分子量:
792.99
MDL番号:
UNSPSCコード:
51191904
NACRES:
NA.25
¥74,800
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
アッセイ
>99% (TLC)
フォーム
liquid
包装
pkg of 1 × 2.5 mL (840485C-25mg)
メーカー/製品名
Avanti Research - A Croda Brand 840485C
濃度
10 mg/mL (840485C-25mg)
脂質タイプ
cardiolipins
phospholipids
輸送温度
dry ice
保管温度
−20°C
SMILES記法
[Na+].[P](=O)([O-])(OC[C@H](OC(=O)CCCCCCC\C=C/C\C=C/CCCCC)COC(=O)CCCCCCC\C=C/C\C=C/CCCCC)OCC(O)CO
InChI
1S/C42H75O10P.Na/c1-3-5-7-9-11-13-15-17-19-21-23-25-27-29-31-33-41(45)49-37-40(38-51-53(47,48)50-36-39(44)35-43)52-42(46)34-32-30-28-26-24-22-20-18-16-14-12-10-8-6-4-2;/h11-14,17-20,39-40,43-44H,3-10,15-16,21-38H2,1-2H3,(H,47,48);/q;+1/p-1/b13-11-,14-12-,19-17-,20-18-;/t39?,40-;/m1./s1
InChI Key
ZIOOVFPFWVCCEB-WDFQPZSRSA-M
関連するカテゴリー
詳細
18:2 PG or 1,2-dilinoleoyl-sn-glycero-3-phospho-(1′-rac-glycerol) is a sodium salt of glycerophospholipid, with substitution of two chains of linolenic acid at the sn-1 and sn-2 positions and phospho-(1′-rac-glycerol) at the sn-3 position of the glycerol backbone. It is a poly-unsaturated lipid molecule.[1]
アプリケーション
18:2 PG or 1,2-dilinoleoyl-sn-glycero-3-phospho-(1′-rac-glycerol) (sodium salt) might be used in saposin-derived lipid nanoparticles (SapNPs) formation to study the lipid specificity of saposins.[1]
包装
5 mL Clear Glass Sealed Ampule (840485C-25mg)
法的情報
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
ピクトグラム
Skull and crossbonesHealth hazard
シグナルワード
Danger
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Central nervous system
WGK
WGK 3
適用法令
PRTR
第一種指定化学物質
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
840485C-25MG:4548173368139
840485C-VAR:
840485C-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Ali Flayhan et al.
Structure (London, England : 1993), 26(2), 345-355 (2018-02-08)
Saposin-derived lipid nanoparticles (SapNPs) are a new alternative tool for membrane protein reconstitution. Here we demonstrate the potential and advantages of SapNPs. We show that SapA has the lowest lipid specificity for SapNP formation. These nanoparticles are modular and offer