安全性情報
810891C
Avanti
DSPE PEG(2000)-N-Cyanine 5
Avanti Research - A Croda Brand, chloroform solution
別名:
1,2-distearoyl-sn-glycero-3-phosphoethanolamine-N-[amino(polyethylene glycol)-2000]-N-(Cyanine 5)
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
1 MG
¥119,000
¥119,000
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
1 MG
¥119,000
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C164H299N4O55P
CAS番号:
分子量:
3238.10
UNSPSCコード:
12352211
NACRES:
NA.25
¥119,000
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
アッセイ
99% (TLC)
フォーム
chloroform solution
包装
pkg of 1 × 1 mg (
810891C-1MG)
pkg of 5 × 1 mg (
810891C-5MG)
メーカー/製品名
Avanti Research - A Croda Brand
濃度
1 mg/mL (810891C-1MG)
1 mg/mL (810891C-5MG)
輸送温度
dry ice
保管温度
−20°C
アプリケーション
DSPE PEG(2000)-N-Cy5 is suitable for use to ensure the proper insertion of folic acid to red blood cells (RBCs) membrane by fluorescence microscopy.[1]
生物化学的/生理学的作用
DSPE PEG(2000)-N-Cy5 is used in the preparation of folic acid and Cy5 modified red blood cells (RBCs) vesicles (FRVs).[2] DSPE PEG(2000)-N-Cy5 is used to demonstrate the modification of RBCs membrane with folic acid. After mixing DSPE PEG(2000)-N-Cy5 with RBC, the non-luminous membrane exhibits bright Cy5 fluorescence, enables visualization with fluorescence microscope.[1]
包装
5ML Clear Glass Sealed Ampule (810891C-1MG)
5ML Clear Glass Sealed Ampule (810891C-5MG)
法的情報
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
ピクトグラム
Skull and crossbonesHealth hazard
シグナルワード
Danger
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1 Oral - STOT SE 3
ターゲットの組織
Central nervous system, Liver,Kidney
保管分類コード
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
WGK
WGK 3
PRTR
第一種指定化学物質
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
810891C-5MG:4548173359502
810891C-1MG:4548173359496
810891C-BULK:
810891C-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 9
1 of 9
Engineered red blood cells for capturing circulating tumor cells with high performance
Zhu DM, et al.
Nanoscale, 10(13), 6014-6023 (2018)
Erythrocyte derived vesicles for circulating tumor cells capturing and specific tumor imaging
Liu A, et al.
Nanoscale, 11, 12388-12396 (2019)
Ming Chen et al.
Nanoscale, 11(25), 12388-12396 (2019-06-20)
The precise diagnosis of cancer remains a great challenge; therefore, it is our research interest to develop safe, tumor-specific reagents. In this study, we designed nanovesicles derived from erythrocyte membranes; the nanovesicles are capable of recognizing tumor cells for both