Merck
810179P
Avanti
18:0 Liss Rhod PE
Avanti Research - A Croda Brand
別名:
1,2-Distearoyl-sn-glycero-3-phosphoethanolamine-N-(lissamine rhodamine B sulfonyl) (ammonium salt), 1,2-distearoyl-sn-glycero-3-phosphoethanolamine-N-(lissamine rhodamine B sulfonyl) (ammonium salt)
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C68H113N4O14PS2
CAS番号:
分子量:
1305.75
UNSPSCコード:
12352211
NACRES:
NA.21
現在、価格および在庫状況を閲覧できません。
アッセイ
>99% (TLC)
フォーム
powder
包装
pkg of 1 x 1 mg
メーカー/製品名
Avanti Research - A Croda Brand
輸送温度
dry ice
保管温度
−20°C
SMILES記法
[H][C@@](COP([O-])(OCCNS(=O)(C1=CC(S(=O)([O-])=O)=C(C2=C3C=CC(C=C3OC4=C2C=CC(N(CC)CC)=C4)=[N+](CC)CC)C=C1)=O)=O)(OC(CCCCCCCCCCCCCCCCC)=O)COC(CCCCCCCCCCCCCCCCC)=O.[NH4+].[NH4+]
InChI Key
LZESITHXTFDFLM-QMYKJIKBSA-O
包装
5 mL Amber Glass Screw Cap Vial (810179P-1MG)
法的情報
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
810179P-1MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)