アッセイ
>99% (LPC; may contain up to 10% of the 2-LPC isomer, TLC)
フォーム
liquid
包装
pkg of 1 × 1 mL (810128C-1mg)
pkg of 5 × 1 mL (810128C-5mg)
メーカー/製品名
Avanti Research™ - A Croda Brand 810128C
濃度
1 mg/mL (810128C-1mg)
1 mg/mL (810128C-5mg)
脂質タイプ
fluorescent lipids
輸送温度
dry ice
保管温度
−20°C
シグナルワード
Danger
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Central nervous system
保管分類コード
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
WGK
WGK 3
引火点(°F)
does not flash
引火点(℃)
does not flash
適用法令
PRTR
第一種指定化学物質
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
810128C-1MG:4548173350899
810128C-5MG:4548173350905
810128C-BULK:
810128C-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
資料
The critical micelle concentration (CMC) can be approximately defined as the lipid monomer concentration at which appreciable amounts (>5% of total) of micellar aggregates first begin to appear in the equilibrium: nM1<=>Mn