Merck
700316E
Avanti
Leukotriene E4
Avanti Research - A Croda Brand
別名:
5S-hydroxy-6R-(S-cysteinyl)-7E,9E,11Z,14Z-eicosatetraenoic acid
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C23H37NO5S
CAS番号:
分子量:
439.61
UNSPSCコード:
12352211
NACRES:
NA.25
アッセイ
>99% (TLC)
形状
ethanol solution
包装
pkg of 1 × 100 μg
メーカー/製品名
Avanti Research - A Croda Brand
濃度
100 μg/mL
脂質タイプ
neutral glycerides
neutral lipids
輸送温度
dry ice
保管温度
−20°C (−15°C to −25°C)
包装
5 mL Amber Glass Screw Cap Vial/Argon/Foil Bag (700316E-100UG)
法的情報
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
ピクトグラム
FlameExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
引火点(°F)
55.4 °F
引火点(℃)
13 °C
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
アルコール類
危険等級II
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
700316E-100UG:
700316E-VAR:
試験成績書(COA)